SML1402
TCID
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4,5,6,7-Tetrachloro-1,3-indandione, 4,5,6,7-Tetrachloro-1H-indene-1,3(2H)-dione, CID 2729042, UCH-L3 Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CC(C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C21)=O
InChI
1S/C9H2Cl4O2/c10-6-4-2(14)1-3(15)5(4)7(11)9(13)8(6)12/h1H2
Clé InChI
IDLAOWFFKWRNHB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable