SML1393
ACT-462206
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)-N-(3,5-Dimethylphenyl)-1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
65,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
65,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=S(N1CCC[C@H]1C(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)(C3=CC=C(OC)C=C3)=O
InChI
1S/C20H24N2O4S/c1-14-11-15(2)13-16(12-14)21-20(23)19-5-4-10-22(19)27(24,25)18-8-6-17(26-3)7-9-18/h6-9,11-13,19H,4-5,10H2,1-3H3,(H,21,23)/t19-/m0/s1
Clé InChI
NHPQGZOBHSVTAQ-IBGZPJMESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable