Principaux documents
SML1388
Sigma-Aldrich
N-Octanoyl dopamine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(3,4-Dihydroxyphenethyl)octanamide, N-[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]-octanamide, NOD
10 MG
74,00 €
74,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
74,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H25NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
74,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=C(O)C=CC(CCNC(CCCCCCC)=O)=C1
InChI
1S/C16H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-16(20)17-11-10-13-8-9-14(18)15(19)12-13/h8-9,12,18-19H,2-7,10-11H2,1H3,(H,17,20)
Clé InChI
MGRVMTGNRVNIEL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
N-Octanoyl dopamine (NOD) protects cell cultures and tissues from cold storage inflicted damage.
N-Octanoyl dopamine (NOD) protects cell cultures and tissues from cold storage inflicted damage. N-Octanoyl dopamine decreases lactate-dehydrogenase (LDH) release during cold storage of cardiomyocytes in vitro. NOD did not induce a significant elevation of intracellular cAMP and is devoid of dopaminergic and adrenergic action.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable