SML1274
RI-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)-4-(4-morpholinyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)C=CC(N2C(C(N3CCOCC3)=C(Cl)C2=O)=O)=C1
InChI
1S/C14H11Cl3N2O3/c15-9-2-1-8(7-10(9)16)19-13(20)11(17)12(14(19)21)18-3-5-22-6-4-18/h1-2,7H,3-6H2
Clé InChI
MWSUIZKGNWELRF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable