Principaux documents
SML1263
Sigma-Aldrich
Arylquin 1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(2-Fluorophenyl)-N7,N7-dimethylquinoline-2,7-diamine)
5 MG
84,30 €
25 MG
277,00 €
84,30 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
84,30 €
25 MG
277,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H16FN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
84,30 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, white to yellow to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1=NC2=CC(N(C)C)=CC=C2C=C1C3=CC=CC=C3F
InChI
1S/C17H16FN3/c1-21(2)12-8-7-11-9-14(17(19)20-16(11)10-12)13-5-3-4-6-15(13)18/h3-10H,1-2H3,(H2,19,20)
Clé InChI
RHAQINSYYSNKKI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Arylquin 1 is a potent secretagogue of the tumor suppressor protein prostate apoptosis response-4 (Par-4), selectively inducing apoptosis in a variety of cancer cells. Arylquin 1 acts by binding to vimentin, displacing Par-4 from vimentin for secretion. Arylquin 1 produced a dose-dependent secretion of Par-4 at nanomolar concentrations.
Arylquin 1 is a potent secretagogue of the tumor suppressor protein prostate apoptosis response-4 (Par-4).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable