SML0794
T2AA hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-4-(4-(2-amino-3-hydroxypropyl)-2,6-diiodophenoxy)phenol hydrochloride, T2-aminoalcohol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H15I2NO3/c16-13-6-9(5-10(18)8-19)7-14(17)15(13)21-12-3-1-11(20)2-4-12/h1-4,6-7,10,19-20H,5,8,18H2/t10-/m0/s1
Clé InChI
NKOSKXJRVWVXRI-JTQLQIEISA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable