SML0688
PO1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2′,3′,6′,7′-Tetrahydro-12′-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-Spiro[isobenzofuran-1(3H)
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faintly pink to red
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
B8(OC(C(O8)(C)C)(C)C)c1cc2c(cc1)C6(OC(=O)c7c6cccc7)c3c(c4c5c(c3)CCCN5CCC4)O2
InChI
1S/C32H32BNO5/c1-30(2)31(3,4)39-33(38-30)20-13-14-24-26(18-20)36-28-22-11-8-16-34-15-7-9-19(27(22)34)17-25(28)32(24)23-12-6-5-10-21(23)29(35)37-32/h5-6,10,12-14,17-18H,7-9,11,15-16H2,1-4H3
Clé InChI
KNTNXZHHCPNNGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable