SML0644
SANT-2
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[3-(1H-Benzimidazol-2-yl)-4-chlorophenyl]-3,4,5-triethoxybenzamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C26H26ClN3O4/c1-4-32-22-13-16(14-23(33-5-2)24(22)34-6-3)26(31)28-17-11-12-19(27)18(15-17)25-29-20-9-7-8-10-21(20)30-25/h7-15H,4-6H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
Clé InChI
VQOJFGFKIVFMDH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable