SML0573
Ro 41-5253
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(2-(7-(Heptyloxy)-3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)-1-propenyl)-Benzoic acid, S,S-dioxide, 4-[(1E)-2-[7-(Heptyloxy)-3,4-dihydro-4,4-dimethyl-1,1-dioxido-2H-1-benzothiopyran-6-yl]-1-propen-1-yl]-benzoic acid, 4-[2-(7-Heptoxy-4,4-dimethyl-1,1-dioxo-2,3-dihydrothiochromen-6-yl)prop-1-enyl]benzoic acid, GR110, LG-629, RO 415253, Ro41-5253
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C28H36O5S/c1-5-6-7-8-9-15-33-25-19-26-24(28(3,4)14-16-34(26,31)32)18-23(25)20(2)17-21-10-12-22(13-11-21)27(29)30/h10-13,17-19H,5-9,14-16H2,1-4H3,(H,29,30)/b20-17+
Clé InChI
JEIWQRITHXYGIF-LVZFUZTISA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable