SML0566
VU0359595
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1R,2R)-N-([S]-1-{4-[5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo(d)imidazol-1-yl]piperidin-1-yl}propan-2-yl)-2-phenylcyclopropanecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1N(C2CCN(C[C@H](C)NC([C@H]3[C@H](C4=CC=CC=C4)C3)=O)CC2)C5=CC=C(Br)C=C5N1
InChI
1S/C25H29BrN4O2/c1-16(27-24(31)21-14-20(21)17-5-3-2-4-6-17)15-29-11-9-19(10-12-29)30-23-8-7-18(26)13-22(23)28-25(30)32/h2-8,13,16,19-21H,9-12,14-15H2,1H3,(H,27,31)(H,28,32)/t16-,20-,21+/m0/s1
Clé InChI
JSVNNLRZCJAYTQ-ORYQWCPZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
PLD enzymes catalyze PC hydrolysis, influencing substrate recognition and lipid metabolism.