Principaux documents
SML0418
Sigma-Aldrich
ML-161
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Bromo-N-[3-[(1-oxobutyl)amino]phenyl]-benzamide
5 MG
105,00 €
25 MG
236,00 €
105,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
105,00 €
25 MG
236,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H17BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
105,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)Nc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Br)c1
InChI
1S/C17H17BrN2O2/c1-2-6-16(21)19-12-7-5-8-13(11-12)20-17(22)14-9-3-4-10-15(14)18/h3-5,7-11H,2,6H2,1H3,(H,19,21)(H,20,22)
Clé InChI
DFOVLSMXPWPCFH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ML-161 is an antagonist of the protease-activated receptor 1 (PAR1), that inhibits thrombin and SFLLN-induced platelet activation.
ML-161 is an antagonist of the protease-activated receptor 1 (PAR1), that inhibits thrombin and SFLLN-induced platelet activation. ML-161 dose dependently inhibits SFLLN-induced expression of P-selectin with an IC50 of 0.26 μM.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable