SML0293
Telbivudine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
β-L-Thymidine, 1-(2-Deoxy-β-L-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2′-Deoxy-L-thymidine, Epavudine, L-Thymidine, NV 02B, Sebivo
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -15 to -22°, c = 1 in H2O
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CN([C@@H]2C[C@@H](O)[C@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m1/s1
Clé InChI
IQFYYKKMVGJFEH-CSMHCCOUSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable