SML0225
LY255582
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3R,4R)-3,4-Dimethyl-1-[(3S)-3-hydroxy-3-cyclohexyl-propyl]-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine, (aS,3R,4R)-a-Cyclohexyl-4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinepropanol, LY-255582
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥15 mg/mL
Auteur
Eli Lilly
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1CN(CC[C@H](O)C2CCCCC2)CC[C@@]1(C)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C22H35NO2/c1-17-16-23(13-11-21(25)18-7-4-3-5-8-18)14-12-22(17,2)19-9-6-10-20(24)15-19/h6,9-10,15,17-18,21,24-25H,3-5,7-8,11-14,16H2,1-2H3/t17-,21-,22+/m0/s1
Clé InChI
LVVHEFJXPXAUDD-BULFRSBZSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.