Principaux documents
SML0144
Sigma-Aldrich
2002-H20
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-amino-N-[3-(2-benzoxazolyl)-4-hydroxyphenyl]-benzamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥15 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccc(O)c(c2)-c3nc4ccccc4o3
InChI
1S/C20H15N3O3/c21-13-7-5-12(6-8-13)19(25)22-14-9-10-17(24)15(11-14)20-23-16-3-1-2-4-18(16)26-20/h1-11,24H,21H2,(H,22,25)
Clé InChI
NVVIQGMTHCUMFT-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
2002-H20 is an Alheimer′s Aβ peptide binder. It inhibits Aβ-induced death of PC12 cells, reducing the amount of toxic oligomer by enhancing fibril formation.
Alheimer′s Aβ peptide binder
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable