SMB01021
Vitexin 4"-Ο-β-D-Glucoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
4′′-O-Glucosylvitexin, Vitexin glucoside, Vitexin 4"-Ο-Glucoside
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
594.52
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)c3c4[o]c(c[c](c4c(cc3O)O)=O)c5ccc(cc5)O)CO
InChI
1S/C27H30O15/c28-7-15-19(34)20(35)23(38)27(41-15)42-24-16(8-29)40-26(22(37)21(24)36)18-12(32)5-11(31)17-13(33)6-14(39-25(17)18)9-1-3-10(30)4-2-9/h1-6,15-16,19-24,26-32,34-38H,7-8H2/t15-,16-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,26+,27+/m1/s1
Clé InChI
NDSUKTASTPEKBX-LXXMDOISSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable