Principaux documents
SMB00560
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-3-(phenylmethyl)-2(5H)-furanone
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
4-benzyl-3-phenyl-2H-furan-5-one
1 MG
366,00 €
366,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
366,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
366,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1OCC(C2=CC=CC=C2)=C1CC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H14O2/c18-17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(12-19-17)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
KJGOARVXLMFYCA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product deirved from fungal source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable