SMB00552
Dianchinenoside B
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C([C@@]12[C@@H](C[C@]3([C@@]4(CCC5[C@@](C)([C@H](CC[C@@]5(C4CC=C3[C@@]1(CC(C)(CC2)C)[H])C)O[C@@H]6OC[C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)C(O)=O)C)C)O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO
InChI
1S/C41H64O15/c1-36(2)13-14-41(35(52)56-33-31(49)29(47)28(46)22(17-42)54-33)20(15-36)19-7-8-23-37(3)11-10-26(55-32-30(48)27(45)21(43)18-53-32)40(6,34(50)51)24(37)9-12-38(23,4)39(19,5)16-25(41)44/h7,20-33,42-49H,8-18H2,1-6H3,(H,50,51)/t20-,21+,22+,23?,24?,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31+,32-,33-,37+,38+,39+,40-,41+/m0/s1
Clé InChI
ARNBRPDSKOETGW-BWRWHWAYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable