Documents
SMB00534
Sigma-Aldrich
Haploperoside E
≥85% (LC/MS-UV)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H38O17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
646.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥85% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](C)O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC)C=C(C=CC(O4)=O)C4=C3)[C@H](O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C28H38O17/c1-9-17(30)20(33)23(36)26(40-9)39-8-15-19(32)22(35)25(45-27-24(37)21(34)18(31)10(2)41-27)28(44-15)43-14-7-12-11(6-13(14)38-3)4-5-16(29)42-12/h4-7,9-10,15,17-28,30-37H,8H2,1-3H3/t9-,10-,15+,17-,18-,19+,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28+/m0/s1
Clé InChI
LLQBCHODNVGKSF-RVXDDWIJSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable