Principaux documents
SMB00528
Sigma-Aldrich
6,8-Dihydroxy-3-methylisocoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
3,4-Dehydro-6-hydroxymellein
1 MG
714,00 €
714,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
714,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
714,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(O)=C2C(C=C(C)OC2=O)=C1
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-2-6-3-7(11)4-8(12)9(6)10(13)14-5/h2-4,11-12H,1H3
Clé InChI
OHHKDUWFPNAEHQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Typcially isolated from endophytic fungus
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable