Documents
SMB00517
Sigma-Aldrich
Deoxydehydrochorismic acid
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
3-[(1-Carboxyvinyl)oxy]benzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(O)C1=CC=CC(OC(C(O)=O)=C)=C1
InChI
1S/C10H8O5/c1-6(9(11)12)15-8-4-2-3-7(5-8)10(13)14/h2-5H,1H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
HGVAHYJMDVROLE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from fungal source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable