Documents
SMB00508
Sigma-Aldrich
1-Undecanoyl-rac-glycerol
Synonyme(s) :
2,3-Dihydroxypropyl undecanoate, Undecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H28O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
unsaturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCC(O)COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H28O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-12-13(16)11-15/h13,15-16H,2-12H2,1H3
Clé InChI
INEPAWKRVXYLTC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Undecanoyl-rac-glycerol (2,3-Dihydroxypropyl undecanoate) is the 2,3-dihydroxypropyl ester of undecanoic acid.
Undecanoic acid is a medium chain free fatty acid (FFA).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Medium-chain fatty acids as ligands for orphan G protein-coupled receptor GPR84.
Wang J et al
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 34457-34456 (2006)