Documents
SMB00227
Sigma-Aldrich
1,6,10,14-Phytatetraene-3,5,9-triol
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H34O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)C\C(C)=C\C(O)CC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H34O3/c1-7-20(6,23)14-19(22)13-17(5)12-18(21)11-16(4)10-8-9-15(2)3/h7,9,11,13,18-19,21-23H,1,8,10,12,14H2,2-6H3/b16-11+,17-13+
Clé InChI
ORFNMFQBYRQSRP-IUBLYSDUSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable