Documents
SMB00216
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-methoxy-5-[(6-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]- 2H-1-benzopyran-2-one
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H30O15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
594.52
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(O[C@@H]2OC(CO[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c4c(OC(=O)C=C4c5ccc(O)c(O)c5)c1
InChI
1S/C27H30O15/c1-37-11-5-16-20(12(7-19(31)40-16)10-2-3-13(28)14(29)4-10)17(6-11)41-27-25(36)23(34)22(33)18(42-27)9-39-26-24(35)21(32)15(30)8-38-26/h2-7,15,18,21-30,32-36H,8-9H2,1H3/t15-,18?,21+,22-,23+,24-,25-,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
GXDJGKMWLJOJFR-WEOFHENFSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable