Documents
SMB00215
Sigma-Aldrich
Pseudoprotopine
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H19NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.37
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-3-2-12-5-17-20(26-11-23-17)8-15(12)16(22)4-13-6-18-19(25-10-24-18)7-14(13)9-21/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3
Clé InChI
ZAALQOFZFANFTF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable