SMB00209
Nimbidiol
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(C)CCC[C@@]2(C)C1CC(=O)c3cc(O)c(O)cc23
InChI
1S/C17H22O3/c1-16(2)5-4-6-17(3)11-8-14(20)13(19)7-10(11)12(18)9-15(16)17/h7-8,15,19-20H,4-6,9H2,1-3H3/t15?,17-/m1/s1
Clé InChI
JMBKXUYCBVKSSY-OMOCHNIRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable