SMB00205
Carpachromene
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(C)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2C=C1)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H16O5/c1-20(2)8-7-13-16(25-20)10-17-18(19(13)23)14(22)9-15(24-17)11-3-5-12(21)6-4-11/h3-10,21,23H,1-2H3
Clé InChI
YXOATFKTEDZPFL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable