SMB00127
Veronicoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O11/c23-8-12-14(25)15(26)16(27)21(30-12)32-20-13-11(6-7-29-20)17(18-22(13,9-24)33-18)31-19(28)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,11-18,20-21,23-27H,8-9H2/t11-,12-,13-,14-,15+,16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Clé InChI
GOHHRVCULPSXEU-RWORTQBESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable