SEP010
Seppro® IgY14
Spin Columns
About This Item
Produits recommandés
Capacité
1 mg total protein loading(14 μL of human plasma, average human protein concentration 70 mg/mL)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Proteins Depleted:
Albumin
IgG
α1-Antitrypsin
IgA
IgM
Transferrin
Haptoglobin
α2-Macroglobulin
Fibrinogen
Complement C3
α1-Acid Glycoprotein (Orosomucoid)
HDL (Apolipoproteins A-I and A-II)
LDL (mainly Apolipoprotein B)
Application
Informations légales
Composants de kit également disponibles séparément