Principaux documents
SCP0098
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
5 MG
185,00 €
185,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
5 MG
185,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H36N7O11
Poids moléculaire :
694.67
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
185,00 €
Check Cart for Availability
Nom du produit
Caspase Substrate,
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥80%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable