SCP0094
Caspase Inhibitor
Synonyme(s) :
Ac-AEVD-CHO, caspase 6 inhibitor, caspase 8 inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥80%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CASP10(843) , CASP6(839) , CASP8(841) , CASP9(842)
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable