Principaux documents
SBP3500963
Sigma-Aldrich
ORAI3 Blocking Peptide for SAB3500963
0.05 MG
60,40 €
60,40 €
Date d'expédition estimée le06 avril 2025
Changer de vue
0.05 MG
60,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
60,40 €
Date d'expédition estimée le06 avril 2025
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human
Concentration
200 μg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Immunogène
19 amino acids near the carboxy terminus of human ORAI3.
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Liaison
This peptide blocks the action of antibody SAB3500963.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable