SBP3500459
TOM70 Blocking Peptide for SAB3500459
60,40 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
About This Item
60,40 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Source biologique
synthetic
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
200 μg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Immunogène
Application
Liaison
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable