SBP3500401
Caspase-4 Blocking Peptide for SAB3500401
About This Item
Source biologique
synthetic
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
200 μg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Immunogène
Application
Liaison
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable