SBCT01
SB-K-CTRL
recombinant, expressed in human cells (proprietary human “K” cells)
Synonyme(s) :
Negative control membrane, recombinant, expressed in human cells (proprietary human “K” cells)
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in human cells (proprietary human “K” cells)
Forme
liquid
Concentration
5.0 mg/mL
Couleur
off-white
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Conditionnement
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable