SAB5703012
Anti-TFPI Antibody, clone 5J8X8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EPI, LACI, TFI, TFPI1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5J8X8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
38 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.71 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PQSTKVPSLFEFHGPSWCLTPADRGLCRANENRFYYNSVIGKCRPFKYSGCGGNENNFTSKQECLRACKKGFIQRISKGGLIKTKRKRKKQRVKIAYEEIFVKNM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFPI(7035)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1