Principaux documents
SAB5703008
Sigma-Aldrich
Anti-FOXF1 Antibody, clone 8F6G3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ACDMPV, FKHL5, FREAC1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Clone:
8F6G3, monoclonal
application:
WB
Espèces réactives:
mouse, mouse
Technique(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8F6G3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
40 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1.07 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSSAPEKQQPPHGGGGGGGGGGGAAMDPASSGPSKAKKTNAGIRRPEKPPYSYIALIVMAIQSSPTKRLTLSEIYQFLQSRFPFFRGSYQGWKNSVRHNL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXF1(2294)
Description générale
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in the regulation of pulmonary genes as well as embryonic development. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human FOXF1 (Q12946).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1