SAB5702910
Anti-MGST1 Antibody, clone 6A0S5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MGST1, GST12, MGST, MGST-I, microsomal glutathione S-transferase 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6A0S5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
17 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MVDLTQVMDDEVFMAFASYATIILSKMMLMSTATAFYRLTRKVFANPEDCVAFGKGENAKKYLRTDDRVERVRRAHLNDLENIIPFLGIGLLYSLSGPDP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MGST1(4257)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1