Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5702830
Sigma-Aldrich
Anti-IRF6 Antibody, clone 5D1Z4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
LPS, OFC6, PIT, PPS, PPS1, VWS, VWS1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5D1Z4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
68 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PFEIYLCFGEEWPDGKPLERKLILVQVIPVVARMIYEMFSGDFTRSFDSGSVRLQISTPDIKDNIVAQLKQLYRILQTQESWQPMQPTPSMQLPPALPPQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IRF6(3664)
Description générale
This gene encodes a member of the interferon regulatory transcription factor (IRF) family. Family members share a highly-conserved N-terminal helix-turn-helix DNA-binding domain and a less conserved C-terminal protein-binding domain. The encoded protein may be a transcriptional activator. Mutations in this gene can cause van der Woude syndrome and popliteal pterygium syndrome. Mutations in this gene are also associated with non-syndromic orofacial cleft type 6. Alternate splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, May 2011]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 368-467 of human IRF6 (O14896).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IF/ICC, IP
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1