SAB5702716
Anti-PIAS1+PIAS2 Antibody, clone 8P1D2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
DDXBP1, GBP, GU/RH-II, ZMIZ3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8P1D2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
76 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.4 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
DNQHYNTSLLAAAAAAVSDDQDLLHSSRFFPYTSSQMFLDQLSAGGSTSLPTTNGSSSGSNSSLVSSNSLRESHSHTVTNRSSTDTASIFGIIPDIISLD
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIAS1(8554) , PIAS2(9063)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1