SAB5702657
Anti-eIF4A3 Antibody, clone 6Y3N4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
DDX48, MUK34, NMP265, NUK34, RCPS, eIF4AIII
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6Y3N4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.20 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
VDVTPTFDTMGLREDLLRGIYAYGFEKPSAIQQRAIKQIIKGRDVIAQSQSGTGKTATFSISVLQCLDIQVRETQALILAPTRELAVQIQKG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF4A3(9775)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1