Principaux documents
SAB5702500
Sigma-Aldrich
Anti-EG5/KIF11 Antibody, clone 6G8V8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EG5, HKSP, KNSL1, MCLMR, TRIP5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6G8V8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
130 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.53 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
ETIKIGLTKLNCFLEQDLKLDIPTGTTPQRKSYLYPSTLVRTEPREHLLDQLKRKQPELLMMLNCSENNKEETIPDVDVEEAVLGQYTEEPLSQEPSVDAGVDCSSIGGVPFFQHKKSHGKDKENRGINTLERSKVEETTEHLVTKSRLPLRAQINL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIF11(3832)
Description générale
This gene encodes a motor protein that belongs to the kinesin-like protein family. Members of this protein family are known to be involved in various kinds of spindle dynamics. The function of this gene product includes chromosome positioning, centrosome separation and establishing a bipolar spindle during cell mitosis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 900-1056 of human EG5/KIF11 (P52732).
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1