SAB5702470
Anti-TRPM8 Antibody, clone 9S8N1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
LTRPC6, TRPP8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9S8N1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
110 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.77 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
FRSVIYEPYLAMFGQVPSDVDGTTYDFAHCTFTGNESKPLCVELDEHNLPRFPEWITIPLVCIYMLSTNILLVNLLVAMFGYTVGTVQENNDQVWKFQRYF
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRPM8(79054)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1