Principaux documents
SAB5702384
Sigma-Aldrich
Anti-AKT1S1/PRAS40 Antibody, clone 2Y8Y3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
Lobe, PRAS40
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2Y8Y3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
40 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1.05 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
STDDGSLSEETPAGPPTCSVPPASALPTQQYAKSLPVSVPVWGFKEKRTEARSSDEENGPPSSPDLDRIAASMRALVLREAEDTQVFGDLPRPRLNTSDFQKLKRKY
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKT1S1(84335)
Description générale
AKT1S1 is a proline-rich substrate of AKT (MIM 164730) that binds 14-3-3 protein (see YWHAH, MIM 113508) when phosphorylated (Kovacina et al., 2003 [PubMed 12524439]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-256 of human AKT1S1/PRAS40 (Q96B36).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1