SAB5702285
Anti-MRP1/ABCC1 Antibody, clone 0J6M2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ABC29, ABCC, GS-X, MRP, MRP1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
0J6M2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
200-250 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
ESSASFLSRITFWWITGLIVRGYRQPLEGSDLWSLNKEDTSEQVVPVLVKNWKKECAKTRKQPVKVVYSSKDPAQPKESSKVDANEEVEALIVKS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCC1(4363)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3