SAB5702251
Anti-YKL-40/CHI3L1 Antibody, clone 7T1R3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CHI3L1,ASRT7,CGP-39,GP-39,GP39,HC-gp39,HCGP-3P,YKL-40,YKL40,YYL-40,hCGP-39
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7T1R3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
30-43 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
PGRFTKEAGTLAYYEICDFLRGATVHRILGQQVPYATKGNQWVGYDDQESVKSKVQYLKDRQLAGAMVWALDLDDFQGSFCGQDLRFPLTNAIKDALAAT
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHI3L1(1116)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3