SAB5702228
Anti-PML Antibody, clone 2A0N10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MYL,PP8675,RNF71,TRIM19,PML
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2A0N10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
68-120 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.10 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MEPAPARSPRPQQDPARPQEPTMPPPETPSEGRQPSPSPSPTERAPASEEEFQFLRCQQCQAEAKCPKLLPCLHTLCSGCLEASGMQCPICQAPWPLGAD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PML(5371)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1