SAB5702206
Anti-PHF8 Antibody, clone 2H9D4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
JHDM1F, KDM7B, MRXSSD, ZNF422
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2H9D4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
140 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
TVSNSPASQRTPGKRPIKRPAYWRTESEEEEENASLDEQDSLGACFKDAEYIYPSLESDDDDPALKSRPKKKKNSDDAPWSPKARVTPTLPKQDRPVREGT
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PHF8(23133)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1