Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
SAB5701652
Sigma-Aldrich
Anti-LysRS/KARS antibody produced in rabbit
100 μL
358,00 €
358,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Changer de vue
100 μL
358,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
358,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
0.6 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KARS(3735)
Description générale
Aminoacyl-tRNA synthetases are a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. Lysyl-tRNA synthetase is a homodimer localized to the cytoplasm which belongs to the class II family of tRNA synthetases. It has been shown to be a target of autoantibodies in the human autoimmune diseases, polymyositis or dermatomyositis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human LysRS/KARS
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable