Principaux documents
SAB5701540
Sigma-Aldrich
Anti-PEPCK/PCK2 antibody produced in rabbit
100 μL
358,00 €
358,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
100 μL
358,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
358,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
0.6 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PCK2(5106)
Description générale
This gene encodes a mitochondrial enzyme that catalyzes the conversion of oxaloacetate to phosphoenolpyruvate in the presence of guanosine triphosphate (GTP). A cytosolic form of this protein is encoded by a different gene and is the key enzyme of gluconeogenesis in the liver. Alternatively spliced transcript variants have been described. [provided by RefSeq, Apr 2014]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human PEPCK/PEPCK/PCK2
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable