Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
SAB5701329
Sigma-Aldrich
Anti- TTC11/FIS1 antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1.2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FIS1(51024)
Description générale
The balance between fission and fusion regulates the morphology of mitochondria. TTC11 is a component of a mitochondrial complex that promotes mitochondrial fission (James et al., 2003 [PubMed 12783892]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human TTC11/FIS1.
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable